Learn More
Testo™ 206 pH2 Instrument Kit
Codice prodotto. 10356842
Click to view available options
Canali:
2
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10356842
Marca: Testo™ 0563 2062
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Measures the pH value and temperature of semi-solid media safely and reliably.
  • Ideal for use in laboratories and the food industry
  • pH2 probe head for semi-solid food
  • Automatic full-scale recognition
  • Maintenance-free gel electrolyte
  • Leak-proof storage gel
  • Easily used with one hand
  • Provided with belt/wall holder and protection case
  • Waterproof, hygienic and dishwasher-safe
Specifica
Descrizione 2 measurements per second
Include Storage cap, protection case, belt buckle, wall bracket
Precisione (Temperatura) ±0.4°C
Precisione (pH) ±0.02
Risoluzione (pH) 0.01
Temperature Range (Metric) 0°C to 60°C
Risoluzione (temperatura) °
Tipo di display LCD
Protezione IP IP68
Dimensioni (L x P x A) 197 x 33 x 20 mm
Peso (sistema metrico) 69 g
Materiale ABS Plastic
Compensazione della temperatura Automatic
Canali 2
Tipo di batteria 1 x CR2032
Autonomia della batteria 80 hr. (Auto Off after 10 min.)