Learn More
Cowie Technology™ PTFE Joint Adapter
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Nessun giunto rastremato standard:
NS 10/19, NS 19/26
NS 14/23, NS 19/26
NS 19/26, NS 29/32
NS 19/26, NS 34/35
NS 24/29, NS 29/32
NS 24/29, NS 34/35
NS 29/32, NS 34/35
Cone Size:
19/26
29/32
34/35
Joint Size:
10/19
14/23
19/26
24/29
29/32
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Quantità | 1 Each |
| Tipo | PTFE Joint Adapters |
| Cone Size | 34/35 |
| Joint Size | 29/32 |
| Nessun giunto rastremato standard | NS 29/32, NS 34/35 |