Learn More
Christeyns™ Phago'Derm ASEPT Hand Soap
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
500 mL
1000 mL
Quantità:
12 Airless Bottles
20 Square Mounted Pump Bottles
25 Mounted Pump Bottles
Dimensione della confezione:
10L
12L
Descrizione
- Formula rispettosa dell'epidermide anche in caso di lavaggi frequenti
- Lascia le mani morbide
- Arricchito con glicerina
Specifica
Specifica
| Product Type | Anti-bacterial Foaming Hand Soap |
| Colore | Light Beige |
| Forma | Foam |
| Quantità | 20 Square Mounted Pump Bottles |
| Volume (sistema metrico) | 500 mL |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- PHAGO'DERM ASEPT
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: isopropanol, 1-Propanaminium