Learn More
Christeyns™ Phago'Derm Sensitive SPS Soap
Codice prodotto. p-200000168
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
500 mL
1000 mL
Quantità:
12 Airless Mounted Pump Bottles
12 Bottles
20 Square Mounted Pump Bottles
Dimensione della confezione:
12L
pezzi 20
Codice prodotto. 16618482
Marca: Christeyns™ C65087
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
PHAGO'DERM SENSITIVE è destinato al semplice lavaggio delle mani e degli avambracci in caso di uso intensivo. È adatto anche per il lavaggio del paziente e la doccia preoperatoria.
  • Non secca la pelle anche con un uso frequente
  • Ipoallergenico
  • Formulato per minimizzare i rischi allergici
  • Adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi e donne incinte/che allattano
  • Buon potere pulente
  • Alta risciacquabilità
  • Potenziale idratante per 30 min
Specifica
Product Type Hand Soap
Colore Colorless
Forma Foam
Quantità 20 Square Mounted Pump Bottles
Volume (sistema metrico) 500 mL