Learn More
Christeyns™ Phago'Soft Disinfectant Detergent
Click to view available options
Product Type:
Disinfectant Solution
Disinfectant Surface Spray
Size:
750 mL
5 L
Dimensione della confezione:
10L
4.50L
Descrizione
- Pronto all'uso
- Ecocertificato
Specifica
Specifica
| Product Type | Disinfectant Solution |
| Color-coded | No |
| Forma | Clear Liquid |
| pH | 3 to 3.7 |
| Scent | Fresh Scent |
| Sterilità | Non-sterile |
| Quantità | 2 Cans |
| Size | 5 L |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 10LT PHAGOSOFT 5LT EcoCert (2X5LT)
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: ethanol, hydrogen peroxide, acetic acid