Learn More
Christeyns™ Phago'Soft Disinfectant Detergent
Codice prodotto. p-200000177
Click to view available options
Product Type:
Disinfectant Solution
Disinfectant Surface Spray
Size:
750 mL
5 L
Dimensione della confezione:
10L
4.50L
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 17821135
Marca: Christeyns™ C65004
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
PHAGO'SOFT è un detergente disinfettante per tutte le superfici alte, tutte le superfici in vetro e tutti gli schermi. È anche compatibile con l'acciaio inossidabile.
  • Pronto all'uso
  • Ecocertificato
Specifica
Product Type Disinfectant Surface Spray
Color-coded No
Forma Clear Liquid
pH 3 to 3.7
Scent Fresh Scent
Sterilità Non-sterile
Quantità 6 Mounted Spray Bottles
Size 750 mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • PHAGOSOFT
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: hydrogen peroxide