Learn More
Köttermann Pharmacy Fume Hood without Media
Codice prodotto. p-7236301
Click to view available options
Opzioni di configurazione:
No Ventilation Fan
Ventilation Fan
Tipo di spina:
GB Plug
Plug Type D (Old British Plug)
Schuko Plug
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17352179
Marca: Köttermann 45100015
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
This Pharmacy Fume Hood without Media is designed for the handling of hazardous substances in pharmacies and is ideally suited for working with dusty preparations or volatile chemicals.
  • For working safely with dust-forming preparations and volatile chemicals
  • Long-lasting steel construction with one-piece polyacrylic sash
  • Ergonomic features to improve workflow
  • Low, compact design for small laboratories
Specifica
Opzioni di configurazione No Ventilation Fan
Dimensioni (L x P x A) 640 x 900 x 1350 mm
Tipo di spina Plug Type D (Old British Plug)
Tensione 230 V
Peso (sistema metrico) 115 kg