Learn More
Cytiva Anfoteri Pharmalyte™
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Intervallo di pH:
2.5 to 5
4 to 6.5
Da 3 a 10
Da 4.2 a 4.9
Da 5 a 8
Da 6.7 a 7.7
Da 8 a 10.5
Dimensione della confezione:
25mL
Pezzo
Descrizione
- Co-polymerisates of glycine, glycylglycine, amines and epichlorhydrin
- Form extremely stable, linear pH gradients under the influence of electric fields
- Available in both narrow and broad pH ranges to suit specific application
- Broad ranges can be used directly for agarose, Ultrodex or polyacrylamide gels
- Narrow ranges provide high resolution for dedicated applications using polyacrylamide gels
Specifica
Specifica
| Colore | Da incolore a giallo chiaro |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Gel Precast PhastGel™ per PhastSystem |
| Intervallo di pH | Da 6.7 a 7.7 |
| Product Type | Anfoteri Pharmalyte |
| Forma | Liquido |
| Formulazione | Copolimerizzazione di glicina, glicilglicina, ammine ed epicloridrina |
| Da utilizzare con (applicazione) | Utilizzati come supporto per la isoelettrofocalizzazione ad alta risoluzione per intervalli di applicazioni speciali dedicate nei gel di poliacrilammide |
| Quantità | 25 ml |
| Requisiti di stoccaggio | Da 2 ° a 8 °C |