Learn More
Cytiva Anfoteri Pharmalyte™
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Intervallo di pH:
2.5 to 5
4 to 6.5
Da 3 a 10
Da 4.2 a 4.9
Da 5 a 8
Da 6.7 a 7.7
Da 8 a 10.5
Dimensione della confezione:
25mL
Pezzo
Descrizione
- Co-polymerisates of glycine, glycylglycine, amines and epichlorhydrin
- Form extremely stable, linear pH gradients under the influence of electric fields
- Available in both narrow and broad pH ranges to suit specific application
- Broad ranges can be used directly for agarose, Ultrodex or polyacrylamide gels
- Narrow ranges provide high resolution for dedicated applications using polyacrylamide gels
Specifica
Specifica
| Colore | Colorless to Light Yellow |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | PhastSystem Automated Electrophoresis Unit |
| Intervallo di pH | 2.5 to 5 |
| Product Type | Pharmalyte carrier Ampholyte |
| Forma | Liquid |
| Formulazione | Co-polymerization of Glycine, Glycylglycine, Amines and Epichlorohydrin |
| Da utilizzare con (applicazione) | IEF |
| Quantità | 25mL |
| Requisiti di stoccaggio | 2° to 8°C |