Learn More
Cytiva Anfoteri Pharmalyte™
Use in Isoelectric focusing. Cytiva Pharmalyte™ Carrier Ampholytes prepared by the co-polymerization of glycine, glycylglycine, amines, and epichlorohydrin, are available in five broad-range and four narrow-range pH intervals.
650.00€ - 1242.00€
Specifica
Colore | Da incolore a giallo chiaro |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Gel Precast PhastGel™ per PhastSystem |
Product Type | Anfoteri Pharmalyte |
Forma | Liquido |
Formulazione | Copolimerizzazione di glicina, glicilglicina, ammine ed epicloridrina |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (applicazione) | Intervallo di pH | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (applicazione) | Intervallo di pH | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10106154
|
Cytiva
17-0453-01 |
Utilizzate come supporti per la isoelettrofocalizzazione ad alta risoluzione, anche direttamente per gel di agarosio, Ultrodex o poliacrilammide e gradienti lineari | Da 5 a 8 |
779.00€
25mL |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10350365
|
Cytiva
17-0452-01 |
IEF | 4 to 6.5 |
779.00€
25mL |
Spedizione stimata: 21-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10259004
|
Cytiva
17-0451-01 |
IEF | 2.5 to 5 |
779.00€
25mL |
Spedizione stimata: 21-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10278574
|
Cytiva
17-0455-01 |
Utilizzate come supporti per la isoelettrofocalizzazione ad alta risoluzione, anche direttamente per gel di agarosio, Ultrodex o poliacrilammide e gradienti lineari | Da 8 a 10.5 |
779.00€
25mL |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10575545
|
Cytiva
17-0456-01 |
Utilizzate come supporti per la isoelettrofocalizzazione ad alta risoluzione, anche direttamente per gel di agarosio, Ultrodex o poliacrilammide e gradienti lineari | Da 3 a 10 |
650.00€
25mL |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10469724
|
Cytiva
17-0562-01 |
Utilizzati come supporto per la isoelettrofocalizzazione ad alta risoluzione per intervalli di applicazioni speciali dedicate nei gel di poliacrilammide | Da 4.2 a 4.9 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
10126554
|
Cytiva
17-0566-01 |
Utilizzati come supporto per la isoelettrofocalizzazione ad alta risoluzione per intervalli di applicazioni speciali dedicate nei gel di poliacrilammide | Da 6.7 a 7.7 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- Co-polimerizzato di glicina, glicilglicina, ammine e epicloridrina
- Forma estremamente stabile, gradienti di pH lineari sotto l'influenza dei campi elettrici
- Disponibili in intervalli di pH ampi o ridotti, per adattarsi alle specifiche applicazioni
- Gli ampi intervalli possono essere usati direttamente per agarosio, Ultrodex o gel di poliacrilammide
- Gli intervalli ridotti offrono una risoluzione elevata per applicazioni specifiche che utilizzano gel di poliacrilammide
Specifica
Da incolore a giallo chiaro | |
Anfoteri Pharmalyte | |
Copolimerizzazione di glicina, glicilglicina, ammine ed epicloridrina | |
25 ml |
Gel Precast PhastGel™ per PhastSystem | |
Liquido | |
Utilizzate come supporti per la isoelettrofocalizzazione ad alta risoluzione, anche direttamente per gel di agarosio, Ultrodex o poliacrilammide e gradienti lineari | |
Da 2 ° a 8 °C |