Learn More
Heidolph™ PharMed™ 2-Stop Tubing
Codice prodotto. p-7114754 Sfoglia Tutto Heidolph Instruments Prodotti
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
0.25 mm I.D./2.05 mm O.D.
1.42 mm I.D./3.22 mm O.D.
2.79 mm I.D./4.59 mm O.D.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10086141
Marca: Heidolph™ 5252001200
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ideal tubing for medical, laboratory, and research uses. Heidolph™ PharMed™ 2-Stop Tubing is durable, non-toxic and designed to prevent slipping while the pump is in operation.
  • High fatigue strength under repeated reversed bending stresses.
  • Non-toxic, biocompatible.
  • Very low gas permeability.
  • Well suited to acids and bases.
  • Designed with 2 stops to prevent slipping while the pump is operating.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità FDA (21 CFR 177.2600), USP Class VI, GLP, Pharmacopoea and Europaea
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema metrico) interno 0.25 mm
Materiale Thermoplastic
Diametro (sistema metrico) esterno 2.05 mm
Spessore (sistema metrico) 0.9 mm
Da utilizzare con Pump
Da utilizzare con (applicazione) High Fatigue Strength, Non-Toxic, Biocompatible, Very Low Gas Permeability, Well-Suited to Acids and Bases.
Min. Operating Temperature (Metric) 40°C
Sterilità Non-sterile
Dimensioni dei tubi 0.25 mm I.D./2.05 mm O.D.
Metodo di sterilizzazione Autoclave, Ethylene Oxide, Irradiation
Altezza (sistema metrico) 7.0 m Water
Include 2 stops
Permeabilità del gas Very low
Limiti Additives may migrate.
Pressione massima Continuous/short time 0.5/1.5 bar
Livello di vuoto Excellent
Max. Operating Temperature (Metric) 75°C
Product Type 2-stop Tubing