Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubo biocompatibile PharMed BPT
Codice prodotto. 11915394
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
0.5 mm
0.8 mm
1.6 mm
3.2 mm
8 mm
16 mm
19.2 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
3.2 mm
3.7 mm
4 mm
4.8 mm
11.2 mm
22.4 mm
25.4 mm
Spessore (sistema metrico):
0.8 mm
1.6 mm
3.2 mm
Dimensione della confezione:
7.50m
Codice prodotto. 11915394
Marca: Saint Gobain Life Sciences R650E26BPT
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use this tubing for peristaltic pumps and sensitive cell cultures. PharMed™ BPT Biocompatible Tubing is less permeable to gases and vapors than silicone tubing and is ideal for fermentation, separation, purification and process monitoring and control systems.
  • Outlasts silicone tubing in peristaltic pumps by up to 30 times
  • Low particulate spallation
  • Can be autoclaved repeatedly
  • Withstands repeated CIP and SIP cleaning and sterilization
  • Fully tested to ISO 10993 standards to facilitate validation process
  • Meets USP Class VI, FDA and NSF criteria
Typical Applications
  • Diagnostic test product manufacturing
  • Cell harvest and media process systems
  • Vaccine manufacturing
  • Bioreactor process lines
  • Production filtration and fermentation
  • Sterile filling
  • Shear-sensitive fluid transfer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità USP Classe VI e criteri FDA, FDA
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema imperiale) interno 0.02 in.
Diametro (sistema metrico) interno 0.5 mm
Materiale PharMed BPT
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.15 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 3.7 mm
Overall Length (English) 24.6 ft.
Overall Length (Metric) 7.5 m
Spessore (sistema metrico) 1.6 mm
Da utilizzare con (applicazione) Sistemi per la raccolta di cellule e il trattamento di terreni, produzione di vaccini, linee di processo per bioreattori, produzione, filtrazione e fermentazione, riempimento in condizioni sterili, trasferimento di fluidi sensibili al taglio
Min. Operating Temperature (Metric) °
Quantità confezione Confezione da 1
Sterilità Sterili
Colore Crema
Pressione massima 3.5 bar (at 20°C)
Max. Operating Temperature (English) 275°F
Max. Operating Temperature (Metric) da –51 a 135 °C
Product Type Tubing