Learn More
Masterflex™ Tubi flessibili Pharmed BPT
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
4.8 mm
Dimensione della confezione:
25ft
Descrizione
- Outlasts silicone tubing in peristaltic pumps by up to 30 times
- Low particulate spallation
- Can be autoclaved repeatedly
- Withstands repeated CIP and SIP cleaning and sterilization
- Fully tested to ISO 10993 standards to facilitate validation process
- Meets USP Class VI, FDA and NSF criteria
- Diagnostic test product manufacturing
- Cell harvest and media process systems
- Vaccine manufacturing
- Bioreactor process lines
- Production filtration and fermentation
- Sterile filling
- Shear-sensitive fluid transfer
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | FDA ( 21 CFR 177.2600 ), NSF (standard 51 ), USP 23 Classe VI |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Diametro (sistema metrico) interno | 4.8 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 8.0 mm |
| Overall Length (Metric) | 7.5 m |
| Spessore (sistema metrico) | 1.6 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Industria farmaceutica, biotecnologie, trasferimenti di colture cellulari, cellule o terreni fotosensibili |
| Min. Operating Temperature (Metric) | ° |
| Quantità confezione | 1 Each |
| Sterilità | Sterili |
| Vedi altri risultati |