Learn More
Cole-Parmer™ Buste refrigeranti morbide a cambiamento di fase ThermoSafe™
Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
17,1 x 10,2 x 2,5 cm
171 x 102 x 25 mm
191 x 165 x 25 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 24
Descrizione
- Available in 30 and °10°F (°1 and °23°C) formulations.
- High-tech phase change formula returns to gel state when thawed.
- Nontoxic and reusable
Specifica
Specifica
| Tipo | Phase Change Cold Pack |
| Da utilizzare con (applicazione) | Keep sensitive materials at accurate and consistent temperature. Bottle capacity 354.9mL. Non-toxic and resuable |
| Materiale | Laminated, Metallized Film |
| Dimensioni (L x P x A) | 171 x 102 x 25 mm |
| Temperatura (sistema imperiale) operativa | 30°F |
| Temperatura (sistema metrico) operativa | Min. -1°C |