Learn More
Fisherbrand™ Carta separatrice di fasi
Codice prodotto. 11715485 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
70 mm
125 mm
150 mm
185 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 11715485
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Used for the separation of aqueous solutions from organic solutions
  • Hydrophobic, with silicone impregnated paper
  • Organic phase permeates filter whereas aqueous phase, solids components are retained
  • Usable as disposable separating funnel
  • Density of organic phase has no influence on separating process
Specifica
Peso base 85 g/m2
Certificazione/Conformità DIN 53137
Materiale Silicone
Da utilizzare con (applicazione) Separating aqueous solutions from organic solutions, Usable as disposable separating funnel
Idrofobicità Hydrophobic
Spessore (sistema metrico) 0.17 mm
Tipo Phase Separating Paper
Diametro (sistema metrico) 70 mm