Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne di separazione fase
Separate compounds with gravity flow phase separation. Chromabond™ PTL Separation Columns come in a variety of capacities for solvents lighter than water.
202.00€ - 243.00€
Specifica
Materiale | PTL |
---|---|
Quantità | 100 Pack |
Da utilizzare con (applicazione) | Gravity Flow Phase Separation |
Tipo | Phase Separation Column |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12834301
|
Macherey-Nagel™
730736 |
15 mL |
243.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 26-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12811031
|
Macherey-Nagel™
730734 |
6 ml |
202.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 26-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Automatic separation of a two-phase mixture without separation funnel
- Two-phase mixtures are completely applied to the column and the phase boundary is determined without further work.
- The special membrane automatically stops the flow when the lower phase has passed.
- The upper phase remains in the column, thus both phases are available for futher analysis.
- Columns must not be run with vacuum or pressure
- PTL for solvents lighter than water, e.g., for diethyl ether, hexane maximum size 70 mL
Specifica
PTL | |
100 Pack | |
Gravity Flow Phase Separation | |
Phase Separation Column |