Learn More
Cytiva Strip tampone PhastGel™
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
20 strip
Confezione da 2
Da utilizzare con (applicazione):
Per applicazioni industriali quali ricerca e chimica analitica
Per posizionare strisce di tamponi
Product Type:
Strip tampone PhastGel™ nativo
Strip tampone SDS PhastGel™
Supporto per strisce di tamponi
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 2
pezzi 20
Descrizione
- Strip di tampone pronte all'uso per eliminare il bisogno di preparare i tamponi per elettroforesi
- Fornito come coppie da 10, per catodi e anodi
- Scelta di sistemi tampone nativo o denaturante (SDS)
Specifica
Specifica
| Tampone | L-alanina 0.88M, Tris 0.25M, pH 8.8 |
| Colore | Incolore |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | PhastGel™ su unità automatizzate di elettroforesi orizzontale PhastSystem |
| Product Type | Strip tampone PhastGel™ nativo |
| Forma | Solido |
| Formulazione | Trometamolo da 1 a 5% |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per applicazioni industriali quali ricerca e chimica analitica |
| Quantità | 20 strip |
| Requisiti di stoccaggio | Da 4° a 8 °C |
| Sufficiente per | 10 PhastGel™ |