Learn More
Cytiva Strip tampone PhastGel™
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
20 strip
Confezione da 2
Da utilizzare con (applicazione):
Per applicazioni industriali quali ricerca e chimica analitica
Per posizionare strisce di tamponi
Product Type:
Strip tampone PhastGel™ nativo
Strip tampone SDS PhastGel™
Supporto per strisce di tamponi
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 2
pezzi 20
Descrizione
- PhastGel Buffer Strips are available in three types – PhastGel DNA, PhastGel SDS, and PhastGel Native
- Select from homogeneous and gradient polyacrylamide gels.
- Save time and improve reproducibility with precast gels, buffer strips, and staining kits.
- Achieve detection sensitivity comparable to that of radioisotopes with ready-to-use silver staining kits
Specifica
Specifica
| Tampone | Tricina 0.2M, Tris 0.2M, SDS 0.55%, pH 8.1 |
| Colore | Incolore |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | PhastGel™ su unità per elettroforesi orizzontale automatizzata PhastSystem |
| Product Type | Strip tampone SDS PhastGel™ |
| Forma | Solido |
| Formulazione | N-tris(idrossimetil)metilglicina dall’1 al 5%, trometamolo dall’1 al 5% |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per applicazioni industriali quali ricerca e chimica analitica |
| Quantità | 20 strip |
| Requisiti di stoccaggio | Da 4 ° a 8 °C |
| Sufficiente per | 10 PhastGel™ |