Learn More
Cytiva PhastGel™ Precast IEF Gels
Codice prodotto. p-8933005 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Intervallo di pH:
pH 3 to 9
pH 4 to 6.5
pH 5 to 8
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 11768458
Marca: Cytiva 17054501
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Precast homogeneous gels containing Pharmalyte as carrier ampholyte to generate stable, linear pH gradients with uniform conductivity across the entire pH range and allow high field strengths for high resolution separations.
  • PhastGel IEF gels
  • Homogeneous gels in various pH ranges for separations of proteins by isoelectric point
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Punti di ebollizione 125 °C
Cassette Material Polyester
Descrizione PhastGel IEF – 5-8
Gel Percentage Da 5 a 8%
Gel Thickness 0.04 cm
Gel Type Pharmalyte
Intervallo di pH pH 5 to 8
Product Type IEF Gel
Separation of Protein
Separation Range Da 5 a 8 Mr
Separation Type Isoelectric Focusing
Formulazione Gel preparato di poliacrilammide omogeneo (T 5%, C 3%) contenente Pharmalyte dal 2 al 6% come anfotero
Da utilizzare con (applicazione) Applicazioni industriali quali ricerca e chimica analitica
Materiale Pellicola in poliestere GelBond™
Temperatura di fusione Da 82° a 86 °C
Peso molecolare 71.08
Quantità 10/Pk.
Requisiti di stoccaggio Da 4° a 8 °C
Spessore (sistema imperiale) 0.017 in.
Lunghezza (sistema metrico) 50 mm
Lunghezza (sistema metrico) gel 4.8 cm
Larghezza (sistema imperiale) 1.9 in.
Larghezza (sistema imperiale) gel 1.9 in.
Larghezza (sistema metrico) 48 mm
Larghezza (sistema metrico) gel 5 cm
Altezza (sistema imperiale) 1.88 in.
Altezza (sistema metrico) 4.8 cm
compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1B
  • cancerogenicità Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H340-Può provocare alterazioni genetiche.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • EUH208-Contiene . Può provocare una reazione allergica.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Acrylamide