missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ PHCA Recombinant Protein Antigen

Codice prodotto. 18669166 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 μL
Dimensione della confezione:
100µL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 18669166

Marca: Novus Biologicals™ NBP268894PEP

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Recombinant Protein

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Da utilizzare con (applicazione) Antibody Competition
Formulazione PBS and 1 M Urea, pH 7.4.
ID gene (immissione) 55331
Peso molecolare MolecularWeight-theroretical: 24 kDa
Quantità 100 μL
Requisiti di stoccaggio Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Alias gene Alkaline CDase 3, alkaline ceramidase 3, Alkaline dihydroceramidase SB89, Alkaline phytoceramidase, aPHC, APHCAlkCDase 3, EC 3.5.1.-, FLJ11238, PHCA, phytoceramidase, alkaline
Simbolo del gene ACER3
Inhibitor Properties This recombinant antigen is only intended to be used as a blocking agent to confirm antibody specificity with the corresponding antibody, catalog number NBP2-68894. It is purified by IMAC chromatography, and the expected concentration is greater than 0.5 mg/mL
Purity or Quality Grade >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Proteine PHCA
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato