Learn More
Phenethyleisothiocyanate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10216004
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
Codice prodotto. 10216004
Marca: Thermo Scientific Maybridge TL00242DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 2257-09-2
Formula molecolare C9H9NS
Molecular Weight (g/mol) 163.24
Numero MDL MFCD00004821
InChI Key IZJDOKYDEWTZSO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-phenylethyl isothiocyanate, phenethyl isothiocyanate, phenylethyl isothiocyanate, 2-isothiocyanatoethyl benzene, phenethyl mustard oil, phenylaethylsenfoel, benzene, 2-isothiocyanatoethyl, peitc, phenylethyl mustard oil, 2-phenylethylisothiocyanate
PubChem CID 16741
ChEBI CHEBI:351346
IUPAC Name 2-isothiocyanatoethylbenzene
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCN=C=S
Specifica
Materiale o nome chimico Phenethyl isothiocyanate
CAS min. % 97.0
Densità 1.1000g/mL
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula lineare C6H5CH2CH2NCS
Quantità 1 g
Indice di Merck 15, 7340
Peso formulazione 163.24
Percent Purity 97%
compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.