Learn More
Phenol/Chloroform/Isoamyl Alcohol (25:24:1 Mixture, pH 5.2±0.3, Liq.), Fisher BioReagents
Click to view available options
Quantità:
100 mL
400 mL
Dimensione della confezione:
100mL
400mL
Descrizione
This mixture is used for extracting protein from nucleic acid preparations.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Phenol/Chloroform/Isoamyl Alcohol |
| Punti di ebollizione | 96°C |
| Formula molecolare | CHCl3 |
| Numero MDL | MFCD00000826 |
| Indice di Merck | 15, 7354 |
| Sinonimo | trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio |
| InChI Key | HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | ClC(Cl)Cl |
| IUPAC Name | trichloromethane |
| Molecular Weight (g/mol) | 119.37 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
- cancerogenicità Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- H301-Tossico se ingerito.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H331-Tossico se inalato.
- H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- H361d-Sospettato di nuocere al feto.
- H372-Provoca danni agli organi.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contiene: Phenol, Chloroform,Isoamyl alcohol