Learn More
Phenol/Chloroform/Isoamyl Alcohol (25:24:1 Mixture, pH 5.2±0.3, Liq.), Fisher BioReagents
Codice prodotto. p-27601
Click to view available options
Quantità:
100 mL
400 mL
Dimensione della confezione:
100mL
400mL
Codice prodotto. 10081403
Marca: Fisher BioReagents BP1753I100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This mixture is used for extracting protein from nucleic acid preparations.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Phenol/Chloroform/Isoamyl Alcohol
Punti di ebollizione 96°C
Formula molecolare CHCl3
Numero MDL MFCD00000826
Indice di Merck 15, 7354
Sinonimo trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
InChI Key HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClC(Cl)Cl
IUPAC Name trichloromethane
Molecular Weight (g/mol) 119.37
Percent Purity ≥99.0%
Identificazione Pass Test
Imballaggio Coated Amber Glass/Poison Pack
pH 5.2
Quantità 100 mL
Forma fisica Liquid