Learn More
Phenol:Chloroform Saturated Solution, pH 5.2, MP Biomedicals
Codice prodotto. 11451592 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
400 mL
Dimensione della confezione:
400mL
Codice prodotto. 11451592
Marca: MP Biomedicals 04802515
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This is a ready-to-use saturated solution of phenol and chloroform suitable for RNA purifications. 1:1 solution, pH 5.2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Phenol:Chloroform Saturated Solution
Quantità 400 mL