Learn More
Phenol-Indo-2,6-Dichlorophenol Sodium Salt, Pure, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Descrizione
Phenol-Indo-2,6-Dichlorophenol Sodium Salt, Pure, Fisher Chemical, Quantity: 5g, CAS: 620-45-1, Green, Molecular Formula: C12H6Cl2NNaO2, Molecular Weight: 290.075, Packaging: Glass Jar
Specifica
Specifica
| Colore | Green |
| Forma fisica | Powder/Solid |
| Quantità | 1 g |
| IUPAC Name | sodium;4-[(3,5-dichloro-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)amino]phenolate |
| Peso formulazione | 325.9701g/mol |
| Imballaggio | Recipiente in vetro |