Learn More
Phenol Red, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15548824 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Wide Mouth Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
25mL
5g
Codice prodotto. 15548824
Marca: Avantor J.T.Baker T25403
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Identificatori chimici
CAS 143-74-8
Formula molecolare C19H14O5S
Molecular Weight (g/mol) 354.38
Numero MDL MFCD00003552
InChI Key BELBBZDIHDAJOR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 4766
ChEBI CHEBI:31991
IUPAC Name 4-[3-(4-hydroxyphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]phenol
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Phenol Red
Peso formulazione 354.39
Grado BAKER ANALYZED™ ACS Reagent
Imballaggio Wide Mouth Amber Glass Bottle
Quantità 25 g