Learn More
Phenol Red Indicator, ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15653830 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
10g
25g
Codice prodotto. 15653830
Marca: Honeywell-Fluka 3266110G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Indicator, ACS reagent
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 143-74-8
Formula molecolare C19H14O5S
Molecular Weight (g/mol) 354.38
Numero MDL MFCD00003552
InChI Key BELBBZDIHDAJOR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Phenolsulfonphthalein
PubChem CID 4766
ChEBI CHEBI:31991
IUPAC Name 4-[3-(4-hydroxyphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]phenol
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Phenol Red
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 326470
Peso formulazione 354.38g/mol
Grado Reagente ACS
Imballaggio Glass Bottle
Intervallo di transizione visivo 6.8 to 8.2 (yellow to red)
Colore Red
Quantità 10 g
Forma fisica Powder