Learn More
Phenol Red, Pure, Indicator Grade, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10315860 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
500 g
Dimensione della confezione:
25g
500g
5g
Codice prodotto. 10315860
Marca: Fisher Chemical P/2420/44
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 143-74-8
Formula molecolare C19H14O5S
Molecular Weight (g/mol) 354.38
Numero MDL MFCD00003552
InChI Key BELBBZDIHDAJOR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 4766
ChEBI CHEBI:31991
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
Specifica
Punto di fusione 300°C
IUPAC Name 3,3-bis(4-hydroxyphenyl)-3H-2,1λ⁶-benzoxathiole-1,1-dione
Peso formulazione 354.38g/mol
Imballaggio Glass Jar
Colore Brown/Red
Quantità 5 g
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Phenol Red
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.