Learn More
Phenol Red sodium salt, 0.02% w/v aq. soln.
Codice prodotto. p-7050573
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
6 x 100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
600mL
Codice prodotto. 11308977
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 038702.AE
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 34487-61-1 | C19H13NaO5S | 376.358 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 34487-61-1
Formula molecolare C19H13NaO5S
Molecular Weight (g/mol) 376.358
Numero MDL MFCD00066901
InChI Key HKHYOKBQJILTEI-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 23686673
IUPAC Name sodium;4-[3-(4-hydroxyphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]phenolate
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC=C(C=C3)O)C4=CC=C(C=C4)[O-].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Phenol Red sodium salt
Concentrazione 0.02% w/v aq. soln.
Peso formulazione 376.37
Densità 0.972 g/mL
Quantità 100 mL
Forma fisica Liquid