Learn More
Phenol Red Solution R2, Reagecon™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 11404719 Sfoglia Tutto Reagecon Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
Codice prodotto. 11404719
Marca: Reagecon 1063603
Specifica
Colore Red
Quantità 500 mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • PHENOL RED SOLUTION R2
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: acetic acid, sodiumhydroxide