Learn More
Phenol, Saturated (pH 6.6/7.9, Liq.), Fisher BioReagents™
Click to view available options
Quantità:
100 mL
400 mL
Imballaggio:
Coated Amber Glass/Poison Pack
Dimensione della confezione:
100mL
400mL
Descrizione
Phenol, Saturated (pH 6.6/7.9, Liq.)
Phenol saturated with Tris buffer is used in DNA extraction procedures.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Phenol, Saturated |
| Note sul grado di purezza | DNase- and RNase-Free |
| Intervallo percentuale saggio | ≥99.0 |
| Numero UN | 2821 |
| Percent Purity | ≥99.0% |
| Identificazione | Pass Test |
| Imballaggio | Coated Amber Glass/Poison Pack |
| Quantità | 400 mL |
| Forma fisica | Liquid |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Phenol saturated pH 6.6
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- H301-Tossico se ingerito.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H331-Tossico se inalato.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contiene: Phenol, Ethylenediaminetetraacetic aciddisodium salt dihydrate