Learn More
WTW™ Phenol Test Kits
Click to view available options
N. di test:
25
Dimensione della confezione:
25 tests
Specifica
Specifica
| Analiti | 4-Amoniantupyrin |
| Da utilizzare con (applicazione) | For waste water, surface water |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral photometers |
| Include | Certificates |
| N. di test | 25 |
| Sufficiente per | 25 Tests |
| Metodo test | Photometric |
| Tipo | CombiCheck Phenol (C6H5OH) cell test kit |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Phenol Cell Test Method: photometric 0.10 - 2.50 mg/l Spectroquant
- Pericolo
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P311-In caso di esposizione o di possibile esposizione: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/.
- MIXTURE LIST-Contiene: sulphuric acid