Learn More
Corning™ Phenolic Screw Threaded Caps
Codice prodotto. 10383563 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
12.5mm
13.5mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 288
Codice prodotto. 10383563
Marca: Corning™ 999924
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
These caps are fabricated of a resin specially formulated to resist the effects of temperature and steam in autoclaving. Caps have a glued-in, white rubber liner.
These caps are fabricated of a resin specially formulated to resist the effects of temperature and steam in autoclaving. Caps have a glued-in, white rubber liner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Dimensione chiusura 24-400
Materiale rivestimento interno Rubber
Product Type Screw Cap
Autoclavabile Autoclavable
Materiale Phenolic
Colore Black
Altezza (sistema metrico) 12.5mm
N. per confezione 12 Pack
N. per custodia 12 Pack
Imballaggio 12 Pack
Quantità 12 Pack
Da utilizzare con (apparecchiatura) Culture Tubes