Learn More
Corning™ Phenolic Screw Threaded Caps
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
12.5mm
13.5mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 288
Descrizione
These caps are fabricated of a resin specially formulated to resist the effects of temperature and steam in autoclaving. Caps have a glued-in, white rubber liner.
Specifica
Specifica
| Dimensione chiusura | 24-400 |
| Materiale rivestimento interno | Rubber |
| Product Type | Screw Cap |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Materiale | Phenolic |
| Colore | Black |
| Altezza (sistema metrico) | 12.5mm |
| N. per confezione | 12 Pack |
| N. per custodia | 12 Pack |
| Imballaggio | 12 Pack |
| Vedi altri risultati |