Learn More
Thermo Scientific Chemicals Phenolphthalein, 98.5%, pure, Indicator grade
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Phenolphthalein |
| Punto di fusione | 258.0°C to 263.0°C |
| Intervallo percentuale saggio | 98.5% |
| Beilstein | 18, 143 |
| Indice di Merck | 15, 7356 |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: <0.1%. Other solubilities: 1g/12mL alcohol, 1g/100mL ether, soluble in alkalies, soluble in chloroform |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Peso formulazione | 318.32 |
| Perdita all'essiccatura | 0.5% max. (105°C) |
| Percent Purity | 98.5% |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Phenolphthalein
- Pericolo
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
- cancerogenicità Categoria 1B
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
- H350-Può provocare il cancro.
- H361f-Sospettato di nuocere alla fertilità.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.