Learn More
Thermo Scientific Chemicals Phenolphthalein, ACS reagent
Codice prodotto. 10135513 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
Codice prodotto. 10135513
Marca: Thermo Scientific Chemicals undefined
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 77-09-8 | C20H14O4 | 318.33 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 77-09-8
Formula molecolare C20H14O4
Molecular Weight (g/mol) 318.33
Numero MDL MFCD00005913
InChI Key KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 4764
ChEBI CHEBI:34914
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Phenolphthalein
Punto di fusione 258.0°C to 263.0°C
Chiarezza Passes Test
Beilstein 18, 143
Indice di Merck 15, 7356
Informazioni di solubilità Solubility in water: <0.1%. Other solubilities: 1g/12mL alcohol, 1g/100mL ether, soluble in alkalies, soluble in chloroform
Spettro a infrarossi Authentic
IUPAC Name 3,3-bis(4-hydroxyphenyl)-2-benzofuran-1-one
Peso formulazione 318.32
Grado Reagente ACS
Imballaggio Plastic bottle
Pressione del vapore Vapor Pressure: Negligible
Intervallo di transizione visivo from pH 8.0 (colorless) to pH 10 (red)
Densità 1.299g/mL
Colore White
Quantità 2.5 kg
Forma fisica Crystalline Powder