Learn More
Phenolphthalein Indicator 0.5% Solution, Reagecon
Sfoglia Tutto Reagecon Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
Descrizione
- Titrant, Standard Titrant, Standard Solution, Standardized Solution, Reference Standard, Reference Material
- For manual titrations; indicator titrant or analyte change color and this color change are by far the most important method of end point detection.
- This high-quality indicator solution facilitates end point detection, in a clear and unambiguous manner and is an imperative for accurate manual titrimetry.
Specifica
Specifica
| Concentrazione | 0.005 |
| Imballaggio | Amber Glass Winchester Bottle GL45 |
| Quantità | 500 mL |
| Forma fisica | Liquid |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 0.5% PHENOLPHTHALEIN SOLUTION
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: ethyl alcohol, phenolphthalein