Learn More
Phenolphthalein Indicator in Ethanol/Water, Chem Lab™
Click to view available options
Quantità:
1 L
Dimensione della confezione:
1L
Specifica
Specifica
| Punto di fusione | -114°C |
| Informazioni di solubilità | Soluble in water |
| Odore | Alcoholic |
| Colore | Colorless |
| Quantità | 1 L |
| Forma fisica | Liquid |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Phenolphtalein 5 g/l in Ethanol/Wasser (1/1) Indikator Lösung
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- MIXTURE LIST-Contiene: phenolphthalein, ethanol