Learn More
Phenolphthalein TS/RS Solution According to United States Pharmacopoeia (USP), Reagecon
Sfoglia Tutto Reagecon Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
Descrizione
- United States Pharmacopoeia (USP) Reference Standard, United States Pharmacopoeia (USP) Reference Material
- Specified for use in individual United States Pharmacopoeia (USP) Monographs.
- Tested and certified by an ISO17025 Accredited Test Method (INAB Ref. 264T).
- NIST traceable.
- Guaranteed stability throughout its entire shelf life, even after opening the bottle.
Specifica
Specifica
| Imballaggio | Amber Glass Winchester Bottle |
| Forma fisica | Liquid |
| Tecnica | Titration, USP Monographs |
| Quantità | 100 mL |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- phenolphthalein TS
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
- cancerogenicità Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
- H350-Può provocare il cancro.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: ethyl alcohol, phenolphthalein