Learn More
Eleven Components Phenol Standard solution, 2000μg/mL of each, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 12996073 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
Codice prodotto. 12996073
Marca: Fisher Chemical F115881
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Specifica
Materiale o nome chimico Eleven Components Standard Solution
Imballaggio Ampoule
Nomi componenti o analita 4-Chloro-3-methylphenol (CAS:59-50-7), 2-Chlorophenol (CAS:95-57-8), 2,4- Dichlorophenol (CAS:120-83-2), 2,4-Dimethylphenol (CAS:105-67-9), 2,4-Dinitrophenol (CAS:51-28 -5), 2-Methyl-4,6-dinitrophenol (CAS:534-52-1), 2-Nitrophenol (CAS:88-75-5), 4-Nitrophenol (CAS:100-02-7), Pentachlorophenol (CAS:87-86-5), Phenol (CAS:108-95-2), 2,4,6-Trichlorophenol (CAS:88-06-2)
Concentrazione 2000 μg/mL
Numero UN 1593
Tipo Organic Multi-component Standard Solution
Elemento 4-Chloro-3-methylphenol, 2-Chlorophenol, 2,4- Dichlorophenol, 2,4-Dimethylphenol, 2,4-Dinitrophenol, 2-Methyl-4,6-dinitrophenol, 2-Nitrophenol, 4-Nitrophenol, Pentachlorophenol, Phenol, 2,4,6-Trichlorophenol
Solvent or Matrix Dichloromethane
Quantità 1 mL
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Standard solution 11 Components in dichloromethane
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .