Learn More
Phenoxyacetic acid, 98+%
Codice prodotto. 10687332 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
5g
Codice prodotto. 10687332
Marca: Thermo Scientific Acros 169871000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 122-59-8 | C8H8O3 | 152.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 122-59-8
Formula molecolare C8H8O3
Molecular Weight (g/mol) 152.15
Numero MDL MFCD00004296
InChI Key LCPDWSOZIOUXRV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo phenoxyacetic acid, phenoxyethanoic acid, acetic acid, phenoxy, glycolic acid phenyl ether, phenoxy acetic acid, glycol acid phenyl ether, o-phenylglycolic acid, phenoxyacetate, glycollic acid phenyl ether, acide phenoxyacetique
PubChem CID 19188
ChEBI CHEBI:8075
IUPAC Name 2-phenoxyacetic acid
SMILES OC(=O)COC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Phenoxyacetic acid
Punto di fusione 98.0°C to 101.0°C
Colore White
Punti di ebollizione 285.0°C
Punto d'infiammabilità 165°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (Acid)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare C6H5OCH2CO2H
Quantità 100 g
Beilstein 06,161
Fieser 09,361
Indice di Merck 15,7366
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in glacial acetic acid, soluble in ether, alcohol and carbon disulfide
Peso formulazione 152.15
Percent Purity 98+%
Forma fisica Granular Powder, Granules, or Prills
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Phenoxyacetic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.