Learn More
Tocris Bioscience™ Phentolamine Mesylate
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
Descrizione
Phentolamine Mesylate is a non-selective adrenergic α receptor antagonist (pKB = 8.07). Intravenous injection causes hypotension and tachycardia in rats. Intraperitoneal injection in mice increases plasma FGF21 levels.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-[[(4,5-Dihydro-1H-imidazol-2-yl)methyl](4-methylphenyl)amino]phenol methanesulfonate |
| CAS | 65-28-1 |
| Intervallo percentuale saggio | >98% |
| Quantità | 100 mg |
| Formula molecolare | C17H19N3O.CH4O3S |
| Peso formulazione | Observed MW: 377.46 |