Learn More
Phenyl(4-piperidyl)methanone hydrochloride, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Specifica
Materiale o nome chimico | Phenyl(4-piperidyl)methanone hydrochloride |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Imballaggio | Amber Glass Bottle |
Quantità | 10 g |
Peso formulazione | 225.72 |
Percent Purity | 97% |