Descrizione
- Base matrix derivatized via uncharged, chemically-stable ether linkages
- Two levels of substitution help find optimal selectivity and binding capacity for given application
- Hydrophilic nature of the base matrix ensures low levels of non-specific binding
- Hydrophobic interaction chromatography (HIC) media composed of cross-linked 6% agarose beads modified with standard aromatic phenyl groups via uncharged, chemically-stable ether linkages
- Available in range of different bulk pack sizes and convenient pre-packed formats for easy scale-up and process development
- Degree of substitution for low sub HIC media is ∽25μmol phenyl/mL gel
- Degree of substitution for high sub HIC media is ∽40μmol phenyl/mL gel
Specifica
Specifica
| Quantità | 200 mL |
| Stabilità | Stable in commonly used aqueous Buffers: 1 M NaOH, 3 M Ammonium Sulphate, 30% Isopropanol, 70% Ethanol, 10% Ethylene Glycol, 0.5% SDS, 6 M Guanidine-Hydrochloride, 8 M Urea |
| Da utilizzare con (applicazione) | For Capture and Intermediate PurifiCatIon Requiring Low to Medium Hydrophobicity |
| Requisiti di stoccaggio | 4°C to 30°C |
| Product Type | Phenyl Sepharose 6 Fast Flow Media (high sub) |
| Portata | 250 to 400 cm/Hoμr |
| Dimensione particelle | 45 to 165 μm |
| Matrix | 6% Cross-Linked Agarose |
| Intervallo di pH | 3 to 13 |
| Tampone di conservazione | 20% Ethanol |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Phenyl Sepharose 6 Fast Flow (high sub), 200 ml
- Attenzione
- Liquido infiammabile Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 16.5% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.