Learn More
Phenyl sulfone, 97%
Codice prodotto. 10715611 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10715611 250 g Plastic bottle 250g
10705611 5 g Glass Bottle 5g
10061350 1 kg Plastic bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10715611 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 130962500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 127-63-9 | C12H10O2S | 218.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 127-63-9
Formula molecolare C12H10O2S
Molecular Weight (g/mol) 218.27
Numero MDL MFCD00007548
InChI Key KZTYYGOKRVBIMI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diphenyl sulfone, phenyl sulfone, sulfonyldibenzene, diphenylsulfone, sulfobenzide, diphenyl sulphone, benzene, 1,1'-sulfonylbis, sulfone, diphenyl, 1,1'-sulfonyldibenzene, phenyl sulphone
PubChem CID 31386
ChEBI CHEBI:78360
SMILES O=S(=O)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Phenyl sulfone
Nota nome 97%
Punto di fusione 125.0°C to 129.0°C
Colore White
Punti di ebollizione 379.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare (C6H5)2SO2
Quantità 250 g
Beilstein 06, 300
Indice di Merck 15, 3372
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in boiling water,soluble in hot alcohol and benzene
IUPAC Name (benzenesulfonyl)benzene
Peso formulazione 218.28
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Phenyl sulfone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.