Learn More
Phenyl trifluoroacetate, 98%
Codice prodotto. 11419217
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Code produit. 11419217
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar B21304.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 500-73-2 | C8H5F3O2 | 190.121 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 500-73-2
Formula molecolare C8H5F3O2
Molecular Weight (g/mol) 190.121
Numero MDL MFCD00039232
InChI Key DVCMYAIUSOSIQP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo phenyl trifluoroacetate, acetic acid, trifluoro-, phenyl ester, acetic acid, 2,2,2-trifluoro-, phenyl ester, trifluoroacetic acid phenyl ester, phenyltrifluoroacetate, acmc-209kjz, dvcmyaiusosiqp-uhfffaoysa
PubChem CID 68143
IUPAC Name phenyl 2,2,2-trifluoroacetate
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC(=O)C(F)(F)F
Spécification
Materiale o nome chimico Phenyl trifluoroacetate
Densità 1.276
Punti di ebollizione 146°C to 147°C
Punto d'infiammabilità 52°C (127°F)
Indice di rifrazione 1.423
Quantità 5 g
Numero UN UN3272
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 190.12
Percent Purity 98%
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis