Learn More
Phenylacetylene, 98%, pure
Codice prodotto. 10041830 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 10041830
Marca: Thermo Scientific Acros undefined
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 536-74-3 | C8H6 | 102.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 536-74-3
Formula molecolare C8H6
Molecular Weight (g/mol) 102.14
InChI Key UEXCJVNBTNXOEH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo phenylacetylene, phenylethyne, benzene, ethynyl, 1-phenylethyne, phenylacetylide, phenyl acetylene, ethyne, phenyl, acetylene, phenyl, ethynyl-benzene, phenylacethylene
PubChem CID 10821
IUPAC Name ethynylbenzene
SMILES C#CC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Phenylacetylene
Punto di fusione -44.8°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9300g/mL
Punti di ebollizione 142.0°C to 144.0°C
Punto d'infiammabilità 31°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5C≡CH
Indice di rifrazione 1.5470 to 1.5500
Quantità 100 g
Beilstein 05,511
Indice di Merck 15,391
Gravità specifica 0.93
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol,ether and other organic,solvents
Peso formulazione 102.14
Percent Purity 98%
Grado Pure
Forma fisica Liquid