Learn More
Phenylethyl isothiocyanate, 96%
Codice prodotto. 10053220 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 10053220
Marca: Thermo Scientific Acros 265160050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 2257-09-2 | C9H9NS | 163.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2257-09-2
Formula molecolare C9H9NS
Molecular Weight (g/mol) 163.24
Numero MDL MFCD00004821
InChI Key IZJDOKYDEWTZSO-UHFFFAOYSA-N
Specifica
Materiale o nome chimico Phenylethyl isothiocyanate
Nota nome 96%
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.1000g/mL
Punti di ebollizione 113.0°C (1.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 100°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5CH2CH2NCS
Indice di rifrazione 1.5860 to 1.5910
Quantità 5 g
Beilstein 12, 1100
Indice di Merck 15, 7340
Gravità specifica 1.1
Sinonimo 2,6-dichlorofluorobenzene, 1,3-dichloro-2-fluoro-benzene, 2,6-dichloro-1-fluorobenzene, 2,6-dichloro fluoro benzene, benzene,1,3-dichloro-2-fluoro, benzene, 1,3-dichloro-2-fluoro, pubchem2311, 2,6-dichlorfluorbenzol, acmc-2097ae, 2,6-dichloro fluorobenzene
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
SMILES S=C=NCCC1=CC=CC=C1
IUPAC Name 1,3-dichloro-2-fluorobenzene
PubChem CID 137520
Peso formulazione 163.24
Percent Purity 96%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Phenylethyl isothiocyanate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.