Learn More
Phenylsilane, 97%
Codice prodotto. p-7023892
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 11499006
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A17901.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 694-53-1 | C6 H8 Si | 108.22 g/mol
It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is used as a pharmaceutical intermediate.
Solubility
Contact with water releases a flammable alcohol. Soluble in water (Contact with water releases flammable gases), and most common organic solvents.
Notes
Moisture Sensitive. Store away from water/moisture. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition. Protect against electrostatic charges. Keep ignition sources away. Store under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 694-53-1
Formula molecolare C6 H8 Si
Molecular Weight (g/mol) 108.22
Numero MDL MFCD00013478
InChI Key XJWOWXZSFTXJEX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo phenylsilane, benzene, silyl, silylbenzene, silane, phenyl, fenylsilan, fenylsilan czech, phenylsilane, silyl, silane, phenyl-,
PubChem CID 6327628
IUPAC Name phenylsilicon
SMILES C1=CC=C(C=C1)[Si]
Specifica
Punti di ebollizione 120°C
Materiale o nome chimico Phenylsilane
Quantità 5 g
Numero UN UN3399
Punto d'infiammabilità 7°C (45°F)
Informazioni di solubilità Contact with water releases a flammable alcohol. Soluble in water (Contact with water releases flammable gases),and most common organic solvents.
Peso formulazione 108.22
Percent Purity 97%
Indice di rifrazione 1.5105
Sensibilità Moisture sensitive
Densità 0.88
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Phenylsilane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Sostanza che\, a contatto con l'acqua\, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H261-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P231+P232-Manipolare in atmosfera di gas inerte. Tenere al riparo dall'umidità.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Phenylsilane