Learn More
Phenyltin trichloride
Codice prodotto. p-7080327
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
Codice prodotto. 11354849
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 071157.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 1124-19-2 | C6H5Cl3Sn | 302.166 g/mol
Phenyltin trichloride is used to produce 3-phenyl-cyclohexanone with cyclohex-2-enone. And it is also used in pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1124-19-2
Formula molecolare C6H5Cl3Sn
Molecular Weight (g/mol) 302.166
Numero MDL MFCD00000513
InChI Key UBOGEXSQACVGEC-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo phenyltin trichloride, phenyltrichlorotin, stannane, trichlorophenyl, trichlorophenyltin, trichloro phenyl stannane, phenyltrichlorostannane, ccris 6323, phsncl3, phenyl tin trichloride, monophenyltin trichloride
PubChem CID 14298
IUPAC Name trichloro(phenyl)stannane
SMILES C1=CC=C(C=C1)[Sn](Cl)(Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Phenyltin trichloride
Densità 1.84 g/mL
Odore Pungent
Quantità 5 g
Numero UN UN2788
Sensibilità Moisture sensitive
Informazioni di solubilità Reacts with water.
Peso formulazione 302.18
Forma fisica Liquid